missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Nitrophenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Nitrophenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 2872-66-4 |
| Molekylær formel | C20H23NO12 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside 2,3,4,6-Tetraacetate, NSC 89591 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO12/c1-10(22)28-9-16-17(29-11(2)23)18(30-12(3)24)19(31-13(4)25)20(33-16)32-15-7-5-14(6-8-15)21(26)27/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19-,20-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.4 |
| Formel vægt | 469.122 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?