Få mere at vide
p-Nitrophenol (Yellow Crystals or Powder/Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10774534
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10774534 1 kg Glass Bottle 1kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10774534 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP6121
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Nitrophenol is commonly used in peptide synthesis procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor Nitrophenol
Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenol
CAS 100-02-7
Smeltepunkt 112°C
Farve Brown
pH 4.4
Kogepunkt 279°C
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H5NO3
MDL nummer MFCD00007331
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 6708
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
InChI nøgle BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 4-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 139.11
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Formel vægt 139.11
Procent renhed ≥99%
Grad Peptide Synthesis
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.