Få mere at vide
p-nitrophenol, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443730 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11443730 100 g
11413730 1 g
11423730 5 g
11433730 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443730 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210246180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 100-02-7
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00007331
InChI nøgle BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC navn 4-nitrophenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenol
Farve Gul
Tæthed 1.479g/mL
Mængde 100 g
Formel vægt 139.11
Procent renhed >99%
Fysisk form Krystallinsk pulver