Få mere at vide
p-Nitro-m-cresol, TRC
Artikelnummer. 30481800
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30481800 5 g
1 options
Artikelnummer. 30481800 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4937555G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrophenol
CAS 2581-34-2
Molekylær formel C7 H7 N O3
Mængde 5 g
Synonym Phenol','3-methyl-4-nitro-, m-Cresol','4-nitro- (7CI,8CI), 3-Methyl-4-nitrophenol, 2-Nitro-5-hydroxytoluene, 4-Nitro-3-methylphenol, 4-Nitro-5-methylphenol, 4-Nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrotoluene, 5-Methyl-4-nitrophenol, NSC 69190, p-Nitro-m-cresol, p-Nitro-m-methylphenol
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
SMIL Cc1cc(O)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-methyl-4-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Formel vægt 153.0426