Få mere at vide
P-Naphtholbenzein, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10598810 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10598810 25 g Glass Jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10598810 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/0500/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
P-Naphtholbenzein, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical, Quantity: 25g, Packaging: Glass Jar, Brown, Melting Point: 230 deg.C, Molecular Weight: 374.439, CAS: 145-50-6, Formula Weight: 374.44g/mol, InChI Key: VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 145-50-6
Smeltepunkt 230°C
Farve Brown
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C27H18O2
MDL nummer 78492
Mængde 25 g
Synonym p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
InChI nøgle VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
IUPAC navn (4Z)-4-[(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethylidene]naphthalen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 374.439
PubChem CID 5941340
Formel vægt 374.44g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Naphtholbenzein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.