Få mere at vide
p-N,N,N-Trimethylammonioanilyl N′-Hydroxysuccinimidyl Carbamate Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-N,N,N-Trimethylammonioanilyl N'-Hydroxysuccinimidyl Carbamate Iodide |
| CAS | 578021-02-0 |
| Molekylær formel | C14 H18 N3 O4 . I |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4.HI/c1-17(2,3)11-6-4-10(5-7-11)15-14(20)21-16-12(18)8-9-13(16)19;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H |
| SMIL | [I-].O=C(ON1C(=O)CCC1=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | [4-[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxycarbonylamino]phenyl]-trimethyl-ammonium;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.21489 |
| Formel vægt | 419.0342 |