missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-MPPF Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-MPPF Hydrochloride |
| CAS | 223699-41-0 |
| Molekylær formel | C25H27FN4O2 • x(HCl) |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Fluoro-N-[2-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-N-2-pyridinyl-benzamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27FN4O2.2ClH/c1-32-23-7-3-2-6-22(23)29-17-14-28(15-18-29)16-19-30(24-8-4-5-13-27-24)25(31)20-9-11-21(26)12-10-20;;/h2-13H,14-19H2,1H3;2*1H |
| SMIL | FC1=CC=C(C(N(C2=CC=CC=N2)CCN3CCN(C4=CC=CC=C4OC)CC3)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.513646 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?