missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Methyl-cinnamoyl Azide, TRC

Artikelnummer. 30476800
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476800 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476800 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2945151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Methyl-cinnamoyl Azide
CAS 24186-38-7
Molekylær formel C10H9N3O
Mængde 1 g
Synonym 3-(4-Methylphenyl)-2-propenoyl Azide
InChI formel InChI=1S/C10H9N3O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(14)12-13-11/h2-7H,1H3/b7-6+
SMIL Cc1ccc(\C=C\C(=O)N=[N+]=[N-])cc1
IUPAC navn (E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoyl azide
Molekylvægt (g/mol) 187.2
Formel vægt 187.0746
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.