Få mere at vide
p-Methoxytoluen, TRC
Artikelnummer. 30007605
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30007605 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30007605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27173010ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale p-Methoxytoluene
CAS 104-93-8
Molekylær formel C8H10O
Mængde 10 mL
Synonym 1-Methoxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-methoxybenzene, 4-Cresol Methyl Ether, 4-Methoxytoluene, 4-Methyl-1-methoxybenzene, 4-Methylanisole, Methyl p-Methylphenyl Ether, Methyl p-Tolyl Ether, NSC 6254, O-Methyl-p-cresol, p-Cresol Methyl Ether, p-Cresyl Methyl Ether, p-Methylanisole, p-Tolyl Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1ccc(C)cc1
IUPAC navn 1-methoxy-4-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Formel vægt 122.0732