Få mere at vide
p-Methoxycinnaminesyre, 98%, overvejende trans
Artikelnummer. 10113130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113130 25 g Glasflaske 25g
10408860 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125840250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 830-09-1 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-09-1
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00004398
InChI nøgle AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC navn (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Methoxycinnamic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH=CHCO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, 298
Formel vægt 178.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver