missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Methoxybenzyl Formate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Methoxybenzyl Formate |
| CAS | 122-91-8 |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (4-Anisyl)methyl Formate, 4-Methoxybenzyl Formate, Anisyl Formate, NSC 5949 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-12-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| SMIL | O=COCC1=CC=C(OC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?