Få mere at vide
p-Mentha-8-thiol-3-one, cis + trans, 97%
Artikelnummer. 11455956
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455956 5 g 5g
11465956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22287.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 38462-22-5 | C10H18OS | 186,313 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38462-22-5
Molekylær formel C10H18OS
Molekylvægt (g/mol) 186.313
MDL nummer MFCD00012393
InChI nøgle RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-mentha-8-thiol-3-one, 8-mercaptomenthone, 8-mercapto-p-menthan-3-one, thiomenthone, 8-mercapto-p-menthane-3-one, cyclohexanone, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methyl, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexanone, buchu mercaptan, 5-methyl-2-2-sulfanylpropan-2-yl cyclohexan-1-one, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexan-1-one
PubChem CID 61982
IUPAC navn 5-methyl-2-(2-sulfanylpropan-2-yl)cyclohexan-1-on
SMIL CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
Specifications
Kemisk navn eller materiale p-Mentha-8-thiol-3-one
Navn note Cis + Trans
Tæthed 1
Kogepunkt 270 °C til 272 °C
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Mængde 5 g
Formel vægt 186.31
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • p-Mentha-8-thiol-3-one
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Mentha-8-thiol-3-one