Få mere at vide
p-Hydroxypropiofenon, TRC
Artikelnummer. 30407172
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30407172 500 g
1 options
Artikelnummer. 30407172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH952515500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale p-Hydroxypropiophenone
CAS 70-70-2
Molekylær formel C9H10O2
Mængde 500 g
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylphenol, 4-Propionylphenol, 4'-Hydroxypropiophenone, B 360, Bio-fren, Ethyl 4-hydroxyphenyl ketone, Ethyl p-hydroxyphenyl ketone, Frenantol, Frenohypon, Frenon, Frenormon, H 365, Hypophenon, Hypostat, Ibiopopp, Mepal, NSC 2834, NSC 33949, POP, Paroxon, Paroxypropion, Paroxypropione, Possipion, Possipione, Profenone, Proxiphenon, p-Hydroxyphenyl-1-propanone, p-Hydroxypropiophenone, p-Propionylphenol, p-Propiophenol
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
SMIL CCC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0681
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.