missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Hydroxyphenylacetylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Hydroxyphenylacetylglycine |
| CAS | 28116-23-6 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | N-[2-(4-Hydroxyphenyl)acetyl]glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO4/c12-8-3-1-7(2-4-8)5-9(13)11-6-10(14)15/h1-4,12H,5-6H2,(H,11,13)(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)CNC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[[2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.2 |
| Formel vægt | 209.0688 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?