Få mere at vide
P-Hydroxyphenyleddikesyre krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11493891 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11493891 25 g
1 options
Artikelnummer. 11493891 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215130325
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 156-38-7
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
InChI nøgle XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
PubChem CID 127
ChEBI CHEBI:18101
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale P-Hydroxyphenylacetic Acid
Mængde 25 g
Formel vægt 152.1
Fysisk form Krystallinsk