Få mere at vide
p-Hydroxymephentermine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Hydroxymephentermine Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-11(2,12-3)8-9-4-6-10(13)7-5-9;/h4-7,12-13H,8H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 215.1077 |