Få mere at vide
p-Hydroxymandelic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16425566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16425566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16425566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113027
MedChemExpress p-Hydroxymandelic acid is a valuable aromatic fine chemical and widely used for production of pharmaceuticals and food additives.
p-Hydroxymandelic acid is a valuable aromatic fine chemical and widely used for production of pharmaceuticals and food additives.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Hydroxymandelic acid
CAS 1198-84-1
Farve cyan
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (148.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL OC(C(O)C1=CC=C(C=C1)O)=O
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism