missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Hydroxymandelamide, TRC

Artikelnummer. 30407495
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407495 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH944365250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Hydroxymandelamide
CAS 74908-87-5
Molekylær formel C8H9NO3
Mængde 250 mg
Synonym α,4-Dihydroxybenzeneacetamide, (±)-α,4-Dihydroxybenzeneacetamide
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c9-8(12)7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10-11H,(H2,9,12)
SMIL O=C(N)C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.