Få mere at vide
p-Hydroxymandelamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Hydroxymandelamide |
| CAS | 74908-87-5 |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | α,4-Dihydroxybenzeneacetamide, (±)-α,4-Dihydroxybenzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c9-8(12)7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10-11H,(H2,9,12) |
| SMIL | O=C(N)C(O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.06 |