Få mere at vide
P-hydroxybenzoesyre krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11498200 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11498200 1 kg
11478200 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498200 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210257791
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 99-96-7
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002547
InChI nøgle FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC navn 4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale P-Hydroxybenzoic Acid
Tæthed 1.46 g/mL
Mængde 1 kg
Formel vægt 138.1
Fysisk form Krystallinsk