missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Hydroxy-(D)-phenylglycyl Amoxicillin (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.55 |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?