Få mere at vide
p-Hexylresorcinol, TRC
Artikelnummer. 30393670
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30393670 1 g
1 options
Artikelnummer. 30393670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2966201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Molekylær formel C12 H18 O2
Mængde 1 g
Synonym Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
InChI formel InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
SMIL CCCCCCc1ccc(O)cc1O
IUPAC navn 4-hexylbenzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 194.27
Formel vægt 194.1307