missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melford P-Gal
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- Stofnavn: Phenyl-β -D-galactopyranosid
- CAS-nummer: 2818-58-8
- Molekylformel:C12H16O6
- Molekylvægt: 256,26
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?