Få mere at vide
p-Fluorobenzyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30394701
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394701 10 g
30397442 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394701 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58836010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-11-4
Molekylær formel C7H6ClF
Molekylvægt (g/mol) 144.57
Synonym alpha-Chloro-4-fluorotoluene, alpha-Chloro-p-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene, 4-Fluorobenzyl Chloride, 4-Fluorophenylmethyl Chloride, NSC 25084, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
IUPAC navn 1-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
SMIL Fc1ccc(CCl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Fluorobenzyl Chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Formel vægt 144.0142