Få mere at vide
p-Fluoro Prasugrel Thiolactone(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Fluoro Prasugrel Thiolactone (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1618107-98-4 |
| Molekylær formel | C18H18FNO2S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-[2-Cyclopropyl-1-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18FNO2S/c19-14-5-3-11(4-6-14)17(18(22)12-1-2-12)20-8-7-15-13(10-20)9-16(21)23-15/h3-6,9,12,15,17H,1-2,7-8,10H2 |
| SMIL | C=CCOc1c2c3c(OC(=O)c2ccc1OC)c(OC)ccc3C(=O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.4 |