Få mere at vide
p-Fluoranil, 97%
Artikelnummer. 11364534
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364534 5 g 5g
11354534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01287.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 527-21-9 | C6F4O2 | 180.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-21-9
Molekylær formel C6F4O2
Molekylvægt (g/mol) 180.06
MDL nummer MFCD00001592
InChI nøgle JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluoro-1,4-benzoquinone, fluoranil, p-fluoranil, tetrafluoroquinone, tetrafluoro-p-benzoquinone, fluoroanil, tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-tetrafluoro 1,4 benzoquinone
PubChem CID 68239
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Fluoranil
Smeltepunkt ∼184°C (sublimation)
Mængde 5 g
Beilstein 1875039
Formel vægt 180.06
Procent renhed 97%