Få mere at vide
p-Ethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30369188
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30369188 250 g
1 options
Artikelnummer. 30369188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE925730250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Molekylær formel C8 H10 O
Mængde 250 g
Synonym 4-Ethylphenol, Phenol, 4-ethyl- (9CI, ACI), 4-Ethylphenol (ACI), Phenol, p-ethyl- (8CI), (4-Hydroxyphenyl)ethane, (p-Hydroxyphenyl)ethane, 1-Ethyl-4-hydroxybenzene, NSC 62012, p-Ethylphenol, p-Hydroxyethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
SMIL CCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-ethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Formel vægt 122.0732