Få mere at vide
p-Ethylphenol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Ethylphenol-d9 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 131.1297 |