Få mere at vide
p-Ethylhydratropic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 178.0994 |
| Procent renhed | >95% |