Få mere at vide
p-Dithiane-2,5-diol, 96%
Artikelnummer. 11966811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11966811 1 kg Plastflaske 1kg
10286180 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179930010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 40018-26-6 | C4H8O2S2 | 152,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40018-26-6
Molekylær formel C4H8O2S2
Molekylvægt (g/mol) 152.23
InChI nøgle YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anme
PubChem CID 98330
IUPAC navn 1,4-dithian-2,5-diol
SMIL C1C(SCC(S1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Dithiane-2,5-diol
Smeltepunkt 130,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3,9 g/L (20 °C).
Formel vægt 152.23
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver