Få mere at vide
p-Cymene, TRC
Artikelnummer. 30003911
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003911 25 mL
30009010 5 mL
30008031 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003911 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99410525ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-87-6
Molekylær formel C10 H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
Synonym p-Cymene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)benzene, 1-Isopropyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-isopropylbenzene, 2-p-Tolylpropane, 4-Cymene, 4-Isopropyl-1-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene, 4-Methylisopropylbenzene, Camphogen, Dolcymene, NSC 4162, p-Cymol, p-Isopropyltoluene, p-Methylcumene, p-Methylisopropylbenzene, para-Cymene
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylbenzene
SMIL CC(C)c1ccc(C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cymene
Renhedsgrad noter GC
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Formel vægt 134.1096
Procent renhed >95%