Få mere at vide
p-Cymene, 99+%
Artikelnummer. 10447100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10447100 250 mL Glasflaske 250ml
10446910 1 L Glasflaske 1 L
10293940 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10781535 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10447100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111762500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-87-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-87-6
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00008893
InChI nøgle HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
PubChem CID 7463
ChEBI CHEBI:28768
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Cymene
Smeltepunkt -68.0°C
Tæthed 0.8540g/mL
Kogepunkt 176.0°C to 178.0°C
Flammepunkt 47°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4890 to 1.4910
Mængde 250 mL
Beilstein 05, II, 322
Merck Index 15, 2760
Specifik vægtfylde 0.854
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,,benzene and ccl4
Formel vægt 134.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske