Få mere at vide
p-Cymene, 97%
Artikelnummer. 11499496
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499496 500 mL 500ml
11409506 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19226.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-87-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
Det bruges i varmevekslermedier, metalpudser og fortyndere til lakker/lakker. Bruges også til fremstilling af para-cresol, carvacrol og syntetiske harpikser. Det bruges også som en komponent i kommercielle terpenopløsningsmiddelblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i varmevekslermedier, metalpudser og fortyndere til lakker/lakker. Bruges også til fremstilling af para-cresol, carvacrol og syntetiske harpikser. Det bruges også som en komponent i kommercielle terpenopløsningsmiddelblandinger.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 0,023
g/L,20 C.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-87-6
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.222
MDL nummer MFCD00008893
InChI nøgle HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
PubChem CID 7463
ChEBI CHEBI:28768
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Cymene
Smeltepunkt -68°C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 176°C to 178°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.49
Mængde 500 mL
FN nummer UN2046
Beilstein 1903377
Merck Index 14,2763
Opløselighedsinformation Soluble in water at 0.023g/L.20°C.
Formel vægt 134.22
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Cymene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Cymene