Få mere at vide
p-Cyanoacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30349776
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30349776 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30349776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9875055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Cyanoacetophenone
CAS 1443-80-7
Molekylær formel C9H7NO
Mængde 5 g
Synonym 1-Acetyl-4-benzonitrile, 4-Acetylbenzonitrile, 4-Cyanoacetophenone, 4-Cyanophenyl Methyl Ketone, 4'-Cyanoacetophenone, Methyl p-Cyanophenyl Ketone, p-Acetylbenzonitrile, p-Cyanoacetophenone, p-Cyanophenyl Methyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-acetylbenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Formel vægt 145.0528