Få mere at vide
p-Cyanoacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Cyanoacetophenone |
| CAS | 1443-80-7 |
| Molekylær formel | C9H7NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Acetyl-4-benzonitrile, 4-Acetylbenzonitrile, 4-Cyanoacetophenone, 4-Cyanophenyl Methyl Ketone, 4'-Cyanoacetophenone, Methyl p-Cyanophenyl Ketone, p-Acetylbenzonitrile, p-Cyanoacetophenone, p-Cyanophenyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | 4-acetylbenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vægt | 145.0528 |