Få mere at vide
p-Cyanoacetophenone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Cyanoacetophenone-d4 |
| CAS | 1794964-28-5 |
| Molekylær formel | C9H3D4NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Acetyl-4-benzonitrile-d4, 4-Acetylbenzonitrile-d4, 4-Cyanoacetophenone-d4, 4-Cyanophenyl-d4 Methyl Ketone, 4'-Cyanoacetophenone-d4, Methyl p-Cyanophenyl-d4 Ketone, p-Acetylbenzonitrile-d4, p-Cyanoacetophenone-d4, p-Cyanophenyl-d4 Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)C)c([2H])c([2H])c1C#N |
| IUPAC navn | 4-acetyl-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.18 |
| Formel vægt | 149.0779 |