missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Cresol Rutinoside, TRC

Artikelnummer. 30005164
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005164 5 mg
30003241 10 mg
30007899 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7819805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1715947-02-6
Molekylær formel C19 H28 O10
Molekylvægt (g/mol) 416.4196
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R,6R)-2-methyl-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-methylphenoxy)oxan-2-yl]methoxy]oxane-3,4,5-triol
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccc(C)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Cresol Rutinoside
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H28O10/c1-8-3-5-10(6-4-8)28-19-17(25)15(23)13(21)11(29-19)7-26-18-16(24)14(22)12(20)9(2)27-18/h3-6,9,11-25H,7H2,1-2H3/t9-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19+/m0/s1
Formel vægt 416.1682
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.