Learn More
p-Cresol, Puriss p.a., ≥99.0% (GC),Honeywell™ Riedel-de-Haën™ Product Code.: 15646010
p-Cresol, Puriss p.a., ≥99.0% (GC),Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. 15646010
500 g, Glass bottle, 500g
Click to view available options
Quantity:
25 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Product Code. 15646010
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 61030500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 106-44-5
Molecular Formula C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
MDL Number MFCD00002376
InChI Key IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC Name 4-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Melting Point 32°C to 35°C
Density 1.034g/mL at 25°C
Boiling Point 202°C
Flash Point 85°C (185°F)
Ignition Point 1038°F
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3C6H4OH
Quantity 500 g
UN Number UN3455
Beilstein 1305151
Vapor Density 3.72 (vs air)
Formula Weight 108.14g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Chemical Name or Material p-Cresol
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
p-Cresol, Puriss p.a., ≥99.0% (GC),Honeywell™ Riedel-de-Haën™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado