Få mere at vide
p-Cresol, Puriss p.a., ≥99,0% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15636010
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15636010 25 g Glasflaske 25g
15646010 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15636010 Leverandør Fluka Leverandørnr. 6103025G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 DKK
    401.14 DKK / 25g
    Spare 33.86 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 106-44-5
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002376
InChI nøgle IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC navn 4-methylphenol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Cresol
Smeltepunkt 32 °C til 35 °C
Tæthed 1,034 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 202 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Tændingspunkt 1038 °F
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4OH
Mængde 25 g
FN nummer UN3455
Beilstein 1305151
Dampdensitet 3,72 (vs luft)
Formel vægt 108,14 g/mol
Procent renhed ≥99,0% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-cresol