Få mere at vide
p-Cresol glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30005723
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005723 100 mg
30003697 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC782005100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17680-99-8
Molekylær formel C13H16O7
Molekylvægt (g/mol) 284.26
Synonym 4-Methylphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, β-D-p-Tolyl-glucopyranosiduronic Acid, p-Tolyl-β-D-glucosiduronic Acid, 4-Cresol Glucuronide, p-Methylphenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid, p-Tolyl-β-glucuronic Acid;
IUPAC navn (3S,4S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-methylphenoxy)tetrahydropyran-2-carboxylsyre
SMIL Cc1ccc(O[C@@H]2OC([C@@H](O)[C@H](O)C2O)C(=O)O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Cresol Glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O7/c1-6-2-4-7(5-3-6)19-13-10(16)8(14)9(15)11(20-13)12(17)18/h2-5,8-11,13-16H,1H3,(H,17,18)/t8-,9-,10?,11?,13+/m0/s1
Formel vægt 284.0896
Procent renhed >95%