Få mere at vide
p-Cresol-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Cresol-d8 |
| CAS | 190780-66-6 |
| Molekylær formel | C7 2H8 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | p-Cresol (D8) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxy-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.19 |
| Formel vægt | 116.1077 g/mol |
| Vis mere |