Få mere at vide
p-Cresol-d7, TRC
Artikelnummer. 30368018
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30368018 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30368018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC78190225MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Cresol-d7
CAS 202325-52-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 2H7 H O
Mængde 25 mg
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(methyl-d3)- (9CI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenol, 4-(Methyl-d3)phen-2,3,5,6-d4-ol, p-Cresol-d7, 4-Methylphenol-D7
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 115.18
Formel vægt 115.1015
Procent renhed >95