Få mere at vide
p-Cresol, 99%
Artikelnummer. p-7021260
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
5000g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11458690
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13531.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-44-5 | C7H8O | 108.14 g/mol
p-Cresol er et udgangsmateriale i syntesen af bupranolol, som er en ikke-selektiv betablokker. Det bruges også til fremstilling af antioxidanter som butyleret hydroxytoluen. Ydermere anvendes det som klæbemiddel og tætningsmiddel i kemikalier, farvestoffer, mellemprodukter, lugtmidler, blødgørere, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler. Det virker som en antioxidant og et desinfektionsmiddel i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Cresol er et udgangsmateriale i syntesen af bupranolol, som er en ikke-selektiv betablokker. Det bruges også til fremstilling af antioxidanter som butyleret hydroxytoluen. Ydermere anvendes det som klæbemiddel og tætningsmiddel i kemikalier, farvestoffer, mellemprodukter, lugtmidler, blødgørere, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler. Det virker som en antioxidant og et desinfektionsmiddel i lægemidler.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, diethylether og acetone. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-44-5
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002376
InChI nøgle IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC navn 4-methylphenol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Cresol
Smeltepunkt 32°C to 34°C
Tæthed 1.034
Kogepunkt 201°C to 202°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 100 g
FN nummer UN3455
Beilstein 1305151
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,2579
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,diethyl ether and acetone. Slightly soluble in water.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-methylphenol