Få mere at vide
p-Cresol, 99%
Beskrivelse
p-Cresol er et udgangsmateriale i syntesen af bupranolol, som er en ikke-selektiv betablokker. Det bruges også til fremstilling af antioxidanter som butyleret hydroxytoluen. Ydermere anvendes det som klæbemiddel og tætningsmiddel i kemikalier, farvestoffer, mellemprodukter, lugtmidler, blødgørere, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler. Det virker som en antioxidant og et desinfektionsmiddel i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
p-Cresol er et udgangsmateriale i syntesen af bupranolol, som er en ikke-selektiv betablokker. Det bruges også til fremstilling af antioxidanter som butyleret hydroxytoluen. Ydermere anvendes det som klæbemiddel og tætningsmiddel i kemikalier, farvestoffer, mellemprodukter, lugtmidler, blødgørere, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler. Det virker som en antioxidant og et desinfektionsmiddel i lægemidler.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, diethylether og acetone. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Cresol |
| Smeltepunkt | 32 °C til 34 °C |
| Tæthed | 1.034 |
| Kogepunkt | 201 °C til 202 °C |
| Flammepunkt | 89 °C (192 °F) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3455 |
| Beilstein | 1305151 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- p-Cresol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-methylphenol