Få mere at vide
p-Cresol, 99%
Artikelnummer. 11435643
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435643 250 g 250g
11458690 100 g 100g
11425643 1000 g 1000g
11445643 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13531.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-44-5 | C7H8O | 108,14 g/mol
p-Cresol er et udgangsmateriale i syntesen af bupranolol, som er en ikke-selektiv betablokker. Det bruges også til fremstilling af antioxidanter som butyleret hydroxytoluen. Ydermere anvendes det som klæbemiddel og tætningsmiddel i kemikalier, farvestoffer, mellemprodukter, lugtmidler, blødgørere, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler. Det virker som en antioxidant og et desinfektionsmiddel i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Cresol er et udgangsmateriale i syntesen af bupranolol, som er en ikke-selektiv betablokker. Det bruges også til fremstilling af antioxidanter som butyleret hydroxytoluen. Ydermere anvendes det som klæbemiddel og tætningsmiddel i kemikalier, farvestoffer, mellemprodukter, lugtmidler, blødgørere, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler. Det virker som en antioxidant og et desinfektionsmiddel i lægemidler.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, diethylether og acetone. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-44-5
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002376
InChI nøgle IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC navn 4-methylphenol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Cresol
Smeltepunkt 32°C to 34°C
Tæthed 1.034
Kogepunkt 201°C to 202°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 250 g
FN nummer UN3455
Beilstein 1305151
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,2579
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,diethyl ether and acetone. Slightly soluble in water.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methylphenol