Få mere at vide
p-Cresol, 0.99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15617790 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15617790 5 g Glass bottle 5g
15687780 100 g Glass bottle 100g
15607790 500 g Glass bottle 500g
15697780 2 kg Glass bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15617790 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. C857515G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 106-44-5
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002376
InChI nøgle IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC navn 4-methylphenol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Cresol
Smeltepunkt 32°C to 35°C
Farve Colorless
Tæthed 1.034g/mL at 25°C
Kogepunkt 202°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Tændingspunkt 1038°F
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3C6H4OH
Mængde 5 g
FN nummer UN3455
Beilstein 1305151
Dampdensitet 3.72 (vs air)
Formel vægt 108.14g/mol
Procent renhed 0.99