Få mere at vide
p-CPP HCl (para-chlorophenylpiperazin hydrochlorid) 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462210
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462210 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462210 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1275.1501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 13078-12-1
Analyt- eller komponentnavne para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)piperazin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 233.14
Mængde 1 ml
Formel vægt 232,0534 g/mol