Få mere at vide
p-CPP (1-(4-Chlorophenyl)piperazine) 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463792
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463792 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463792 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1280.0601
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-CPP (1-(4-Chlorophenyl)piperazine)
CAS 38212-33-8
Analyt- eller komponentnavne p-CPP (1-(4-Chlorophenyl)piperazine)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H13 Cl N2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)piperazine, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)- (6CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine, 1-(p-Chlorophenyl)piperazine, 4-(4-Chlorophenyl)piperazine, N-(4-Chlorophenyl)piperazine, N-(p-Chlorophenyl)piperazine, NSC 126708, p-Chlorophenylpiperazine
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
Løsningstype Single Solution
SMIL Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)piperazine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 196.68
Mængde 1 ml
Formel vægt 196.0767 g/mol