Få mere at vide
p-Coumaryl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30349182
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30349182 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30349182 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC755420250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Coumaryl Alcohol
CAS 3690-05-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H10 O2
Mængde 250 mg
Synonym Phenol, 4-(3-hydroxy-1-propen-1-yl)-, 2-Propen-1-ol, 3-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), Phenol, 4-(3-hydroxy-1-propenyl)- (9CI), 3-(p-Hydroxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-(3-Hydroxy-1-propen-1-yl)phenol, 4-Hydroxycinnamic alcohol, 4-Hydroxycinnamyl alcohol, p-Coumaric alcohol, p-Coumaryl alcohol, p-Cumaric alcohol, p-Hydroxycinnamic alcohol, p-Hydroxycinnamyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-6,10-11H,7H2/b2-1+
SMIL OC\C=C\c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0681
Procent renhed >95