Få mere at vide
p-Coumaric acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coumaric acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12) |
| Formel vægt | 164.0473 |
| Procent renhed | >95% |